Learn More
4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronide, Serva Electrophoresis™
Specifica
Specifica
| CAS | 10344-94-2 |
| Punto di fusione | 119°C to 122°C |
| Colore | White |
| Formula molecolare | C12H12NO9 |
| Numero MDL | MFCD00036210 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-nitrophenyl-beta-d-glucuronide, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, 4-nitrophenyl b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| InChI Key | QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O |
| Vedi altri risultati |