Learn More
4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronide hydrate, 99+%
Codice prodotto. 10086393 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10086393 1 g Bottiglia in vetro 1g
10623352 50 mg Bottiglia in vetro 50mg
10168093 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10086393 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 336790010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10344-94-2 | C12H12NO9 | 314.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10344-94-2
Formula molecolare C12H12NO9
Molecular Weight (g/mol) 314.23
Numero MDL MFCD00036210
InChI Key QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
Sinonimo 4-nitrophenyl-beta-d-glucuronide, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid
PubChem CID 82565
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)oxane-2-carboxylate
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.05% max. (p-Nitrophenol) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Rotazione specifica −107° to −113° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Informazioni di solubilità (1% in water) Clear colorless to light yellow
Peso formulazione 315.24
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid