Learn More
4-Nitrophenyl Chloroformate >90%, TRC
Codice prodotto. 18081110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18081110 25 g 25g
18063410 100 g 100g
17909629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18081110 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN50331025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7693-46-1
Formula molecolare C7 H4 Cl N O4
Molecular Weight (g/mol) 201.564
Sinonimo Carbonochloridic Acid 4-Nitrophenyl Ester, (4-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, (p-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, 4-Nitrophenyl Carbonochloridate, 4-Nitrophenyl Chlorocarbonate, Chloroformic Acid 4-nitrophenyl Ester, Chloroformic Acid p-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenol Chloroformate, p-Nitrophenyl Chlorocarbonate, p-Nitrophenyl Chloroformate
IUPAC Name (4-nitrophenyl) carbonochloridate
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Cl)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl Chloroformate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
Peso formulazione 200.9829