Learn More
4-Nitrophenyl chloroformate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737079
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
7693-46-1
C7H4ClNO4
201.57
MFCD00007321
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
82129
(4-nitrophenyl) carbonochloridate
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
7693-46-1
C7H4ClNO4
201.57
MFCD00007321
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
82129
(4-nitrophenyl) carbonochloridate
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl chloroformate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 73.0°C to 81.0°C
Colore Beige-Yellow to White
Punti di ebollizione 159.0°C to 162.0°C (19.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClCO2C6H4NO2
Quantità 5 g
Beilstein 06, I, 120
Fieser 02,297
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
Peso formulazione 201.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrophenyl chloroformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.