Learn More
4-Nitrophenyl chloroformate, 97%
Codice prodotto. 10387300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10387300 5 g Bottiglia in vetro 5g
10225510 25 g Bottiglia in vetro 25g
10657554 100 g Bottiglia in vetro 100g
10514284 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10387300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170800050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7693-46-1 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7693-46-1
Formula molecolare C7H4ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 201.57
Numero MDL MFCD00007321
InChI Key NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
PubChem CID 82129
IUPAC Name (4-nitrophenyl) carbonochloridate
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl chloroformate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 73.0°C to 81.0°C
Colore Beige-Yellow to White
Punti di ebollizione 159.0°C to 162.0°C (19.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCO2C6H4NO2
Quantità 5 g
Beilstein 06, I, 120
Fieser 02,297
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
Peso formulazione 201.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrophenyl chloroformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.