Learn More
4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside, 99%
Codice prodotto. 10494365 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10494365 5 g Bottiglia in vetro 5g
10368970 1 g Bottiglia in vetro 1g
10404375 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10494365 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303110050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2492-87-7 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2492-87-7
Formula molecolare C12H15NO8
Molecular Weight (g/mol) 301.25
Numero MDL MFCD00006593
InChI Key IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Sinonimo 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
PubChem CID 92930
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 165.0°C to 168.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica − 107.50 (20.00°C c=1,H2O)
Rotazione specifica − 107.50
Peso formulazione 301.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder