Learn More
4-Nitrophenyl Disodium Orthophosphate, Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10615312 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10615312 5 g 5g
10426880 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10615312 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore N/3390/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
4-Nitrophenyl Disodium Orthophosphate, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 25g, CAS: 333338-18-4, White, Melting Point: 300 deg.C, Molecular Formula: C6H4NNa2O6P, Molecular Weight: 263.052, Packaging: Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333338-18-4
Formula molecolare C6H16NNa2O12P
Molecular Weight (g/mol) 371.14
Numero MDL MFCD00007319
InChI Key KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC Name disodium;(4-nitrophenyl) phosphate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Specifica
Punto di fusione 300°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Peso formulazione 371.13g/mol
Grado Pure
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica