Learn More
4-Nitrophenyl Isocyanate (1-Isocyanato-4-nitrobenzene), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Nitrophenyl Isocyanate (1-Isocyanato-4-nitrobenzene) |
| CAS | 100-28-7 |
| Formula molecolare | C7H4N2O3 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Isocyanic Acid p-Nitrophenyl Ester, 1-Nitro-4-isocyanatobenzene, NSC 9800, p-Nitrophenyl isocyanate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=O |
| IUPAC Name | 1-isocyanato-4-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.12 |
| Peso formulazione | 164.0222 |