Learn More
4-Nitrophenyl Isocyanate (1-Isocyanato-4-nitrobenzene), TRC
Codice prodotto. 30402418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30402418 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402418 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI79827010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl Isocyanate (1-Isocyanato-4-nitrobenzene)
CAS 100-28-7
Formula molecolare C7H4N2O3
Quantità 10 g
Sinonimo Isocyanic Acid p-Nitrophenyl Ester, 1-Nitro-4-isocyanatobenzene, NSC 9800, p-Nitrophenyl isocyanate
InChI Formula InChI=1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=O
IUPAC Name 1-isocyanato-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 164.12
Peso formulazione 164.0222