Learn More
4-Nitrophenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 10277700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10277700 25 g Bottiglia in vetro 25g
10592651 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10277700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296700250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-28-7
Formula molecolare C7H4N2O3
Molecular Weight (g/mol) 164.12
InChI Key GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
PubChem CID 66012
IUPAC Name 1-isocyanato-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl isocyanate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 56.0°C to 62.0°C
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4NCO
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and toluene
Peso formulazione 164.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid