Learn More
4-Nitrophenyl octanoate, 96%
Codice prodotto. 11368565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11368565 1 g 1g
11378565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368565 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12022.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1956-10-1 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1956-10-1
Formula molecolare C14H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 265.31
Numero MDL MFCD00024665
InChI Key GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:50182
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl octanoate
Densità 1.082
Indice di rifrazione 1.512
Quantità 1 g
Sinonimo 3,3'-diindolylmethane, di 1h-indol-3-yl methane, diindolylmethane, 3,3'-methylenediindole, 3,3'-methylenebis-1h-indole, 1h-indole, 3,3'-methylenebis, dim, 3-diindolyl methane, arundine, 3,3'-methylenebis 1h-indole
SMILES CCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC Name 4-nitrophenyl octanoate
PubChem CID 3071
Peso formulazione 265.31
Percent Purity 97%