Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Nitrophenyl phosphate |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Formula lineare | O2NC6H4OP(O)(OH)2 |
| Quantità | 50 g |
| Peso formulazione | 219.09 |
| Percent Purity | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-Nitrophenyl phosphate