Learn More
4-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate, 98+%
Codice prodotto. 11985141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11985141 50 g Bottiglia in vetro 50g
10655562 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11985141 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128860500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
4-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate, 98+%, C6H4NNa2O6P.6H2O, CAS Number-333338-18-4 | CAS: 333338-18-4 | C6H4NNa2O6P | 263.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333338-18-4
Formula molecolare C6H4NNa2O6P
Molecular Weight (g/mol) 263.05
Numero MDL MFCD00007319
InChI Key VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC Name disodium;(4-nitrophenyl) phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate
Punto di fusione >300.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.1% max. free 4-nitrophenol (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4OP(O)(ONa)2·6H2O
Quantità 50 g
Beilstein 06,237
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear
Peso formulazione 371.14
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals