Learn More
4-Nitrophenyl sulfate, potassium salt, 99+%
Codice prodotto. 10542821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10542821 1 g Bottiglia in vetro 1g
10791915 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10542821 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227490010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6217-68-1 | C6H4KNO6S | 257.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6217-68-1
Formula molecolare C6H4KNO6S
Molecular Weight (g/mol) 257.26
Numero MDL MFCD00007466
InChI Key BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium 4-nitrophenyl sulfate, potassium 4-nitrophenyl sulphate, 4-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulfate, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt 1:1, p-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulphate, phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate ester , potassium salt
PubChem CID 80348
IUPAC Name potassium;(4-nitrophenyl) sulfate
SMILES [K+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl sulfate, potassium salt
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 246.0°C to 250.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.05% max. free p-nitrophenol (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4OSO3K
Quantità 1 g
Beilstein 06, II, 225
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water.
Peso formulazione 257.26
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder