Learn More
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 99%
Codice prodotto. 11398446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398446 1 g 1g
11308456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398446 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17481.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17763-80-3 | C7H4F3NO5S | 271.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17763-80-3
Formula molecolare C7H4F3NO5S
Molecular Weight (g/mol) 271.17
Numero MDL MFCD00192354
InChI Key NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoromethanesulfonic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyltriflate, 4-nitrophenyl triflate, acmc-20amc8, 4-nitrophenyl trifluoromethyl sulfonate, 4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 1-trifluoromethylsulfonyloxy-4-nitrobenzene, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 549870
IUPAC Name (4-nitrophenyl) trifluoromethanesulfonate
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione 50°C to 54°C
Quantità 1 g
Numero UN UN2923
Beilstein 1998336
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 271.17
Percent Purity 99%