Learn More
4-Nitrophenylphosphorylcholine, TRC
Codice prodotto. 30482363
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482363 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482363 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN50446550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenylphosphorylcholine
CAS 21064-69-7
Formula molecolare C11 H17 N2 O6 P
Quantità 50 mg
Sinonimo Ethanaminium','2-[[hydroxy(4-nitrophenoxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','inner salt, Choline','hydroxide','p-nitrophenyl hydrogen phosphate','inner salt (8CI), 4-Nitrophenyl phosphocholine, p-Nitrophenyl phosphorylcholine
InChI Formula InChI=1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name (4-nitrophenyl) 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
Molecular Weight (g/mol) 304.24
Peso formulazione 304.0824