Learn More
4-Nitrophthalic acid, 97%
Codice prodotto. 11314689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11314689 5 g 5g
11324689 25 g 25g
11494173 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11314689 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10368.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 610-27-5 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-27-5
Formula molecolare C8H5NO6
Molecular Weight (g/mol) 211.129
Numero MDL MFCD00007252
InChI Key SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrophthalic acid, 5-nitrophthalic acid, 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro, phthalic acid, 4-nitro, 4-nitrophthalicacid, p-nitrophthalic acid, 4-nitro-phthalic acid, acmc-209mo8
PubChem CID 69121
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophthalic acid
Punto di fusione 160°C to 165°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 1882262
Peso formulazione 211.13
Percent Purity 97%