Learn More
4-Nitrophthalic acid, 99%
Codice prodotto. 10617571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10617571 25 g Bottiglia in vetro 25g
10647221 100 g Bottiglia in vetro 100g
11975051 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10617571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 416120250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 610-27-5 | C8H5NO6 | 211.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-27-5
Formula molecolare C8H5NO6
Molecular Weight (g/mol) 211.13
InChI Key SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrophthalic acid, 5-nitrophthalic acid, 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro, phthalic acid, 4-nitro, 4-nitrophthalicacid, p-nitrophthalic acid, 4-nitro-phthalic acid, acmc-209mo8
PubChem CID 69121
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophthalic acid
Punto di fusione 165.0°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 09,828
Peso formulazione 211.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder