Learn More
4-Nitrophthalic Acid, TRC
Codice prodotto. 30469902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30469902 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469902 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5153005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-27-5
Formula molecolare C8 H5 N O6
Molecular Weight (g/mol) 211.13
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-nitro-, Phthalic acid, 4-nitro- (6CI,7CI), 4-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-Nitrophthalic acid, 5-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 5-Nitrophthalic acid, NSC 5395
IUPAC Name 4-nitrophthalic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophthalic Acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Peso formulazione 211.0117