Learn More
4-Nitrophthalimide, 98%
Codice prodotto. 11419912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11419912 5 g 5g
11429912 25 g 25g
11439912 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11419912 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12040.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89-40-7 | C8H4N2O4 | 192.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-40-7
Formula molecolare C8H4N2O4
Molecular Weight (g/mol) 192.13
Numero MDL MFCD00005884
InChI Key ANYWGXDASKQYAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrophthalimide, 5-nitroisoindoline-1,3-dione, phthalimide, 4-nitro, 5-nitro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-nitro, 5-nitrophthalimide, unii-26na19ui3u, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, ccris 4685, 5-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione
PubChem CID 6969
IUPAC Name 5-nitroisoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophthalimide
Punto di fusione 200°C to 204°C
Quantità 5 g
Beilstein 180224
Peso formulazione 192.13
Percent Purity 98%