Learn More
4-Nitrophthalonitrile, 99%
Codice prodotto. 10286983 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10286983 5 g Bottiglia in vetro 5g
10781252 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10286983 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 416150050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31643-49-9 | C8H3N3O2 | 173.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31643-49-9
Formula molecolare C8H3N3O2
Molecular Weight (g/mol) 173.13
Numero MDL MFCD00040301
InChI Key NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrophthalonitrile, 5-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 1,2-dicyano-4-nitrobenzene, 3,4-dicyanonitrobenzene, phthalonitrile, 4-nitro, 4-nitro-phthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-nitro, 5-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-nitro-o-benzenedinitrile
PubChem CID 97443
IUPAC Name 4-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophthalonitrile
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 140°C to 144°C
Colore Beige to Gray or Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 173.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrophthalonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.