Learn More
4-Nitropyrene, TRC
Codice prodotto. 30421954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30421954 100 mg
30412553 250 mg
30418599 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30421954 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN900850100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57835-92-4
Formula molecolare C16 H9 N O2
Molecular Weight (g/mol) 247.25
Sinonimo Pyrene, 4-nitro-, 4-Nitropyrene
IUPAC Name 4-nitropyrene
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitropyrene
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H
Peso formulazione 247.0633