Learn More
4-Nitroquinoline-N-oxide, 98%
Codice prodotto. 10460671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10460671 1 g Bottiglia in vetro 1g
10002640 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10599233 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10460671 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 203790010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56-57-5 | C9H6N2O3 | 190.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-57-5
Formula molecolare C9H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 190.16
Numero MDL MFCD00006738
InChI Key YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
PubChem CID 5955
ChEBI CHEBI:16907
IUPAC Name 4-nitro-1-oxidoquinolin-1-ium
SMILES [O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroquinoline-N-oxide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 154°C to 156°C
Colore Brown to Ochre-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,dmso,dmf
Peso formulazione 190.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitroquinoline-N-oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.