Learn More
4-Nitroquinoline N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30409870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409870 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN9007151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroquinoline-1-oxide
CAS 56-57-5
Formula molecolare C9 H6 N2 O3
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Nitroquinoline 1-Oxide, 4-Nitroquinoline N-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
IUPAC Name 4-nitro-1-oxidoquinolin-1-ium
Molecular Weight (g/mol) 190.16
Peso formulazione 190.0378