Learn More
4-Nitrosohydrochlorothiazide, Mikromol™
Descrizione
4-Nitrosohydrochlorothiazide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Nitrosohydrochlorothiazide |
| CAS | 63779-86-2 |
| Nomi componenti o analita | 4-Nitrosohydrochlorothiazide |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C7 H7 Cl N4 O5 S2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O |
| IUPAC Name | 6-chloro-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide |
| Vedi altri risultati |