Learn More
4-Nitrothalidomide, TRC
Codice prodotto. 30473879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473879 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473879 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN565525250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrothalidomide
CAS 19171-18-7
Formula molecolare C13H9N3O6
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-nitro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-nitro-isoindole-1,3-dione, 4-Nitro-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione
InChI Formula InChI=1S/C13H9N3O6/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)15-12(19)6-2-1-3-7(16(21)22)10(6)13(15)20/h1-3,8H,4-5H2,(H,14,17,18)
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
IUPAC Name 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-4-nitroisoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 303.23
Peso formulazione 303.0491