Learn More
4-Nitrothioanisole, 98%
Codice prodotto. 11499866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499866 25 g 25g
11489866 5 g 5g
11409876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499866 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20339.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 701-57-5 | C7H7NO2S | 169.198 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 701-57-5
Formula molecolare C7H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 169.198
Numero MDL MFCD00010868
InChI Key NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrothioanisole, 1-methylthio-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfide, 1-methylsulfanyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-methylthio-4-nitro, methyl 4-nitrophenyl sulphide, 1-methylsulfanyl-4-nitro-benzene, pubchem10631, 4-methylthio nitrobenzene
PubChem CID 96109
IUPAC Name 1-methylsulfanyl-4-nitrobenzene
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Nitrothioanisole
Punto di fusione 66°C to 72°C
Quantità 25 g
Beilstein 1817928
Peso formulazione 169.2
Percent Purity 98%