Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitrotoluene, 99%
Codice prodotto. 11467007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467007 500 g 500g
11457007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11467007 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore A14398.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Applications
4-Nitrotoluene is used as a basic chemical in the chemical industry for the manufacturing of intermediates.
Solubility
Soluble in water at 20°C 0.26 g/L. Soluble in methanol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-99-0
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00007366
InChI Key ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrotoluene, p-nitrotoluene, 4-methylnitrobenzene, 4-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-4-nitro, toluene, p-nitro, p-methylnitrobenzene, para-nitrotoluol, nitrotoluenos, nitrotoluene, p
PubChem CID 7473
ChEBI CHEBI:35227
IUPAC Name 1-methyl-4-nitrobenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrotoluene
Punto di fusione 50°C to 54°C
Punti di ebollizione 238°C to 239°C
Punto d'infiammabilità 106°C (222°F)
Odore Almond-like
Quantità 500 g
Numero UN UN3446
Beilstein 1906911
Indice di Merck 14,6650
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 99%