Learn More
4-Nitrotoluene, TRC
Codice prodotto. 30471800
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30471800 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471800 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN57232510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrotoluene
CAS 99-99-0
Formula molecolare C7 H7 N O2
Quantità 10 g
Sinonimo Benzene','1-methyl-4-nitro-, Toluene','p-nitro- (8CI), 1-Methyl-4-nitrobenzene, 4-Methyl-1-nitrobenzene, 4-Methylnitrobenzene, 4-Nitrotoluene, 4-Nitrotoluol, NSC 9579, PNT, p-Methylnitrobenzene, p-Nitrotoluene, para-Nitrotoluene
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-methyl-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Peso formulazione 137.0477