Learn More
4-Nitroveratrole, 98+%
Codice prodotto. 11335169
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11335169 250 g 250g
11315169 25 g 25g
11325169 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11335169 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18264.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 709-09-1 | C8H9NO4 | 183.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 709-09-1
Formula molecolare C8H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 183.16
Numero MDL MFCD00007238
InChI Key YFWBUVZWCBFSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxynitrobenzene, 4-nitroveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-nitro, 4-nitrcveratrole, 4-nitro-1,2-dimethoxybenzene, benzene,2-dimethoxy-4-nitro, 1,2-dimethoxy-4-nitrobenzol, 3,4-dimethoxylnitrobenzene, 3,4-dimethoxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 69728
IUPAC Name 1,2-dimethoxy-4-nitrobenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroveratrole
Punto di fusione 95°C to 98°C
Punti di ebollizione 221°C to 223°C (10 mmHg)
Quantità 250 g
Beilstein 1878614
Peso formulazione 183.16
Percent Purity ≥98%