Learn More
4-Nonyl Phenol, TRC
Codice prodotto. 30481664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30481664 100 mg
30467254 1 g
30479095 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30481664 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN650430100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-40-5
Formula molecolare C15 H24 O
Molecular Weight (g/mol) 220.35
Sinonimo Phenol, 4-nonyl-, Phenol, p-nonyl- (6CI,8CI), 4-Nonylphenol, 4-n-Nonyl phenol, p-NP, p-Nonylphenol, p-n-Nonylphenol, 4-n-Nonylphenol, 4-Nonylphenol
IUPAC Name 4-nonylphenol
SMILES CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nonylphenol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3
Peso formulazione 220.1827
Percent Purity >95%