Learn More
4-Nonylphenol, 99%, mixture of isomers
Code produit 10762022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio Conditionnement
10762022 1 kg Glass Bottle 1kg
10165363 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10762022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416240010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 84852-15-3 | C15H24O | 220.356 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84852-15-3
Numero MDL MFCD00002396
InChI Key SNQQPOLDUKLAAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2-nonyl, nonyl phenol, o-nonylphenol, nonyl, phenol,nonyl, 2-n-nonyl-phenol, ortho-n-nonyl-phenol, acmc-209t6o, bidd:er0079, nonylphenol, mixture of isomers
PubChem CID 67296
IUPAC Name 2-nonylphenol
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1O
Spécification
Materiale o nome chimico 4-Nonylphenol
Nota nome Mixture of isomers
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 293.0°C to 297.0°C
Punto d'infiammabilità 141°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C15H24O
Indice di rifrazione 1.5105 to 1.5165
Quantità 1 kg
Indice di Merck 14, 6681
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in diluted aq. naoh,soluble in benzene,chlorinated solvents,aniline,,alchols,ethylene glycol
Molecular Weight (g/mol) 220.35
Peso formulazione 220.35
Percent Purity 99%
Forma fisica Viscous Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nonylphenol, mixture of isomers
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Mention de danger
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Conseils de prudence
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.