Learn More
4-O-(Alpha-D-Galactopyranosyl)-D-galactose, TRC
Codice prodotto. 30179548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179548 2.5 mg 2.50mg
30179044 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179548 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG1547552.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13117-26-5
Formula molecolare C12 H22 O11
Molecular Weight (g/mol) 342.3
Sinonimo D-Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl- (7CI), Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), 4-O-α-D-Galactopyranosyl-D-galactose, 4α-Galactobiose, Galabiose, α-D-Galp-(1-4)-D-Gal, 4-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-O-(a-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
Peso formulazione 342.1162