Learn More
4-O-Beta-Galactopyranosyl-D-mannopyranoside, TRC
Codice prodotto. 30010621
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010621 500 mg 500mg
30009588 10 mg 10mg
30009134 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010621 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG154850500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20869-27-6
Formula molecolare C12 H22 O11
Molecular Weight (g/mol) 342.3
Sinonimo D-Mannopyranose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Mannopyranose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), Epilactose
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-O-beta-Galactopyranosyl-D-mannopyranoside
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1
Peso formulazione 342.1162
Percent Purity >95%