Learn More
4-O-Methyl-D-glucuronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30179255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179255 2.5 mg 2.50mg
30179059 1 mg 1mg
30179048 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179255 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3228082.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2463-49-2
Formula molecolare C7 H12 O7
Molecular Weight (g/mol) 208.17
Sinonimo 4-O-Methylglucuronic Acid
IUPAC Name (2S,3S,4R,5R)-2,4,5-trihydroxy-3-methoxy-6-oxohexanoic acid
SMILES CO[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-O-Methyl-D-glucuronic Acid linear
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H12O7/c1-14-6(5(11)7(12)13)4(10)3(9)2-8/h2-6,9-11H,1H3,(H,12,13)/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Peso formulazione 208.0583