Learn More
Tocris Bioscience™ 4-Octyl Itaconate
Codice prodotto. 18799256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18799256 10 mg 10mg
18736006 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18799256 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 6662/10
Nrf2 activator; cell permeable
4-Octyl itaconate activates Nrf2. Inhibits LPS-induced increases in IL-1β mRNA, HIF-1α and IL-10 in macrophages. Decreases cytokine production in response to LPS in mice and prolongs survival. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylenebutanedioic acid 4-octyl ester
CAS 3133-16-2
Quantità 10 mg
Formula molecolare C13H22O4
Peso formulazione 242.31
Purezza 98%