Learn More
4-Octyl Itaconate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491016
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16491016 200 mg 200mg
16411616 500 mg 500mg
16425516 100 mg 100mg
16440967 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16491016 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112675
MedChemExpress 4-Octyl Itaconate is a cell-permeable Itaconate derivative. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1.
4-Octyl Itaconate is a cell-permeable Itaconate derivative. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1.
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Octyl Itaconate
CAS 3133-16-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H22O4
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (412.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCCCCC)CC(C(O)=O)=C
Molecular Weight (g/mol) 242.31
Peso formulazione 242.31
Percent Purity 98.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only