Learn More
4'-Octylacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30410055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410055 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410055 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO26803010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Octylacetophenone
CAS 10541-56-7
Formula molecolare C16H24O
Quantità 10 g
Sinonimo 1-(4-Octylphenyl)ethanone, NSC 168987, p-Octylacetophenone, p-n-Octylacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C16H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)14(2)17/h10-13H,3-9H2,1-2H3
SMILES O=C(C)C1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1
IUPAC Name 1-(4-octylphenyl)ethan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 232.36
Peso formulazione 232.18