Learn More
4-Octylbenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10764563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10764563 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10764563 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368880050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 49763-66-8 | C15H22O | 218.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Octylbenzaldehyde
Nota nome 97%
CAS 49763-66-8
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H22O
Formula lineare CHOC6H4CH2(CH2)6CH3
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.513
Numero MDL MFCD00041872
Quantità 5 g
Sinonimo benzaldehyde, 4-octyl, n-octylbenzaldehyde, 4-n-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, paraoctylbenzaldehyde, p-n-octylbenzaldehyde, para-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, l
InChI Key IHKVZPVHTKOSLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C=O
IUPAC Name 4-octylbenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 218.34
PubChem CID 2734685
Peso formulazione 218.34
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid