Learn More
4-Octylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-n-Octylphenol |
| CAS | 1806-26-4 |
| Formula molecolare | C14 H22 O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-Octylphenol, Phenol','4-octyl- (9CI','ACI), 4-Octylphenol (ACI), Phenol','p-octyl- (6CI','7CI','8CI), 4-n-Octylphenol, p-(n-Octyl)phenol, p-Octylphenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-octylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.32 |
| Peso formulazione | 206.1671 |