Learn More
(4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10778625
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10778625 1 g Amber Glass Bottle 1g
10682515 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10778625 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC71601DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 17547-79-4
Formula molecolare C11H11NO3S
Molecular Weight (g/mol) 237.27
Numero MDL MFCD01416244
InChI Key VCSCQLDBPVHQPW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, benzo b perhydrothiazepin-4-one-3-acetic acid, 4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 1,5-benzothiazepine-3-aceticacid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxo, 2-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-2h,3h,5h-benzo b 1,4-thiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid #, 1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxo
PubChem CID 580528
IUPAC Name 2-(4-oxo-3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1CSC2=CC=CC=C2NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 237.28
Percent Purity 97%