Learn More
4-Oxo-4-(1-pyrenyl)butyric acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15254764 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15254764 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15254764 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Oxo-4-(1-pyrenyl)butyric acid
CAS 7499-60-7
Punto di fusione 182.0°C to 184.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C20H14O3
Numero MDL MFCD00010369
Quantità 5 g
Sinonimo 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, .gamma.-oxo, gamma-oxopyrene-1-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-ylbutyric acid, 1-pyrenebutyric acid, .gamma.-oxo, 4-oxo-4-pyrenylbutanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid,, a-oxo, 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyricacid, pubchem23448
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key AAJQTWWVKREOQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
IUPAC Name 4-oxo-4-pyren-1-ylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 302.33
PubChem CID 82011
Peso formulazione 302.32
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Oxo-4(1-pyrenyl)butyric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.