Learn More
4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10009281
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10009281 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10009281 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore S01331EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
CAS 37904-03-3
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H11NO3
Formula lineare CH3C6H4NHC(O)CH=CHCO2H
Numero MDL MFCD00020480
Quantità 10 g
Sinonimo 2z-3-4-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-oxo-4-4-toluidino but-2-enoic acid, 4-4-methylphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-p-tolyl-maleamic acid, n-p-tolylmaleamidic acid, maleanilic acid, p-methyl, n-4-methylphenyl maleamic, z-4-oxo-4-p-tolylamino but-2-enoic acid, z-4-4-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid
InChI Key VLWFSWMZGGZHGD-SREVYHEPSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C=CC(=O)O
IUPAC Name (Z)-4-(4-methylanilino)-4-oxobut-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 205.213
PubChem CID 5356452
Peso formulazione 205.21
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.