Learn More
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10630923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10630923 250 mg 250mg
10783633 1 g 1g
10546524 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10630923 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02412CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 56671-28-4
Formula molecolare C9H8O4
Molecular Weight (g/mol) 180.159
Numero MDL MFCD00052170
InChI Key FABBWECRHZNMDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b furan-3-carboxylic acid, maybridge1_007745, 4-oxo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-b furan-3-carboxylic acid, oxotetrahydrobenzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-benzofurancarboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrocoumarone-3-carboxylic acid, 3-benzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxobenzofuran-3-carboxylic acid
PubChem CID 713937
IUPAC Name 4-oxo-6,7-dihydro-5H-1-benzofuran-3-carboxylic acid
SMILES C1CC2=C(C(=O)C1)C(=CO2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 97%