Learn More
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylic acid |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 180.16 |
| Percent Purity | 97% |