Learn More
4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30372822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372822 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372822 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE58883310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
CAS 17422-74-1
Formula molecolare C10H6O3
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H6O3/c11-5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(9)10(7)12/h1-6H
SMILES O=CC1=COc2ccccc2C1=O
IUPAC Name 4-oxochromene-3-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 174.15
Peso formulazione 174.0317