Learn More
4-Oxo Cyclophosphamide, TRC
Codice prodotto. 30004520
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004520 5 mg 5mg
30007889 1 mg 1mg
30007102 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004520 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8499005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27046-19-1
Formula molecolare C7 H12 Cl2 N O4 P
Molecular Weight (g/mol) 276.05
IUPAC Name 2-[bis(2-chloroethyl)amino]-2-oxo-1,3,2λ^{5}-dioxaphosphinan-5-one
SMILES ClCCN(CCCl)P1(=O)OCC(=O)CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Oxo Cyclophosphamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H12Cl2NO4P/c8-1-3-10(4-2-9)15(12)13-5-7(11)6-14-15/h1-6H2
Peso formulazione 274.9881
Percent Purity >95%