Learn More
4-Oxoheptanedioic Acid, TRC
Codice prodotto. 30415919
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415919 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415919 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO870158200MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ketopimelic acid
CAS 502-50-1
Formula molecolare C7 H10 O5
Quantità 200 mg
Sinonimo 4-Oxopimelic acid
InChI Formula InChI=1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)CCC(=O)CCC(=O)O
IUPAC Name 4-oxoheptanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 174.15
Peso formulazione 174.0528