Learn More
4-Oxoheptanedioic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Ketopimelic acid |
| CAS | 502-50-1 |
| Formula molecolare | C7 H10 O5 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 4-Oxopimelic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC Name | 4-oxoheptanedioic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.15 |
| Peso formulazione | 174.0528 |