Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Pentafluorothio)benzonitrile, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H35537.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 401892-85-1 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 5g
Codice prodotto. 15447537
  • 200.00€ / 5g
Spedizione stimata: 25-06-2021
Identificatori chimici
401892-85-1
229.168
SGACKKUEROEDNX-UHFFFAOYSA-N
2779212
C1=CC(=CC=C1C#N)S(F)(F)(F)(F)F
C7H4F5NS
MFCD03788521
4-pentafluorosulfanyl benzonitrile, 4-pentafluorothio benzonitrile, 4-cyanophenylsulphur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluorosulfanyl cyanobenzene, 4-pentafluorosulphanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-sulfanyl benzonitrile, 4-pentakis fluoranyl-$l^ 6-sulfanyl benzenecarbonitrile
4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzonitrile
Specifica
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
401892-85-1
MFCD03788521
4-pentafluorosulfanyl benzonitrile, 4-pentafluorothio benzonitrile, 4-cyanophenylsulphur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluorosulfanyl cyanobenzene, 4-pentafluorosulphanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-sulfanyl benzonitrile, 4-pentakis fluoranyl-$l^ 6-sulfanyl benzenecarbonitrile
C1=CC(=CC=C1C#N)S(F)(F)(F)(F)F
229.168
229.17
5g
C7H4F5NS
UN3439
SGACKKUEROEDNX-UHFFFAOYSA-N
4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzonitrile
2779212
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati